Merck
99357
Supelco
Sodium ionophore II - cocktail A
Selectophore
About This Item
Código UNSPSC:
26111700
Línea del producto
Selectophore
Nivel de calidad
Formulario
liquid
composición
2-Nitrophenyl octyl ether, 89.5 wt. % (73732)
Sodium ionophore II, 10.0 wt. % (71733)
Sodium tetraphenylborate, 0.5 wt. % (72018)
Descripción general
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Aplicación
Selected application examples
Envase
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
Información legal
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)