99115
Outlet valve No 70691
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
Productos recomendados
Descripción general
Control valves for cylinders in stainless steel, for corrosive gases, angled, with nut at inlet and unscrewable hose outlet.
Inlet: G5/8″ ; Hose oulet: G1/4″ (M)
Inlet: G5/8″ ; Hose oulet: G1/4″ (M)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)