Merck
98849
Supelco
2-(tert-Butylamino)-4′-chloropropiophenone hydrochloride
pharmaceutical impurity standard
Sinónimos:
Bupropion Related Compound A (USP), 2-(tert-Butylamino)-1-(4-chlorophenyl)-1-propanone hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H18ClNO · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
276.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
grado
analytical standard
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurezas
≤10% related substances HPLC impurities
≤5% residual solvents
≤5% water
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
Cl.CC(NC(C)(C)C)C(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C13H18ClNO.ClH/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-5-7-11(14)8-6-10;/h5-9,15H,1-4H3;1H
Clave InChI
DGJAXLCGRQSHOO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)