Documentos clave
96687
Supelco
Galvanizing Alloy
manufactured by MBH Analytical Ltd (41X GLV4)
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Materiales
disks
grado
analytical standard
técnicas
XRF: suitable
diám. × Al
50 mm × 20 mm , dimensions are approximate
Formato
matrix material
Nota de análisis
Values of analytes vary lot to lot.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)