Documentos clave
95451
Supelco
TOC System Suitability Test Kit
About This Item
Código UNSPSC:
41113319
Agency
in accordance with USP (application)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
contiene
phosphoric acid as stabilizer
técnicas
TOC: suitable
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
not suitable for instruments using gold lined sample cells, e.g. Anatel A-643, Sievers Model 400 (US) or Model 2244 OL (Europe)
Componentes
kit contains TOC system suitability solution, TOC standard solution, TOC water
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1