94791
SnapIT Ampule Opener
Regular, for 1-2ml, 5-10ml, 10-15ml ampoules
About This Item
Productos recomendados
Descripción general
1. INSERT the ampoule lid into your multi-use SnapIT
2. SNAP open the ampoule
3. EJECT the ampoule lid directly into a sharps container
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)