94209
Piperazine
analytical standard
Sinónimos:
1,4-Diazacyclohexane, Diethylenediamine
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
presión de vapor
0.8 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
lim. expl.
14 %
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurezas
≤3.0% water
bp
145-146 °C (lit.)
mp
109-112 °C (lit.)
solubilidad
H2O: 0.9 g/L at 20 °C
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
veterinary
Formato
neat
cadena SMILES
C1CNCCN1
InChI
1S/C4H10N2/c1-2-6-4-3-5-1/h5-6H,1-4H2
Clave InChI
GLUUGHFHXGJENI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?