93574
4-Methylaminoantipyrine monohydrate
analytical standard
Sinónimos:
1,2-Dihydro-1,5-dimethyl-4-(methylamino)-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one monohydrate, N-Methylaminophenazone monohydrate, Noramidopyrine monohydrate, Noraminopyrine monohydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurezas
7.65% water (theory, monohydrate)
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
O=C1C(NC)=C(C)N(C)N1C2=CC=CC=C2.O
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)