93539
N-Heptanoylglycine
analytical standard
Sinónimos:
2-(Heptanoylamino)acetic acid, N-(1-Oxoheptyl)glycine, Heptanoyl glycine
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
clinical testing
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(CNC(CCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C9H17NO3/c1-2-3-4-5-6-8(11)10-7-9(12)13/h2-7H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
Clave InChI
RNFCYFVPNIXAHP-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)