Merck
93169
Supelco
Eicosanyl caffeate
analytical standard
Sinónimos:
Caffeic acid eicosyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C29H48O4
Número de CAS:
Peso molecular:
460.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)\C=C\c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C29H48O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-24-33-29(32)23-21-26-20-22-27(30)28(31)25-26/h20-23,25,30-31H,2-19,24H2,1H3/b23-21+
Clave InChI
LTSJTDDQUOUKJT-XTQSDGFTSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
354.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
179 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)