Merck
92998
Supelco
Malonyl-L-carnitine hydrochloride
analytical standard
Sinónimos:
(2R)-3-Carboxy-2-[(carboxyacetyl)oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium chloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H17NO6 · HCl
Peso molecular:
283.71
Código UNSPSC:
41116107
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
actividad óptica
[α]/D -19.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
clinical testing
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CC(O)=O)=O)CC(O)=O.[Cl-]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)