Documentos clave
92650
Millipore
Strep B ChromoSelect Selective Supplement
suitable for microbiology
Seleccione un Tamaño
1 VIAL
MXP 773.00
5 VIALS
MXP 2,953.00
MXP 773.00
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 VIAL
MXP 773.00
5 VIALS
MXP 2,953.00
About This Item
Código UNSPSC:
41171614
NACRES:
NB.21
MXP 773.00
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
Solicitar más información
esterilidad
sterile
Nivel de calidad
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
Streptococcus spp.
Aplicación
An antibiotic supplement recommended for the selective isolation of Group B Streptococci from clinical samples.
Componentes
Composition:
(per vial sufficient for 1000 ml medium)
Colistin 10mg
Nalidixic acid 10mg
Gentamicin 2mg
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)