The proprietary chromogenic mixture incorporated in the medium helps in the chromogenic differentiation of Vibrio cholerae and Vibrio parahaemolyticus. The high (alkaline) pH of the medium helps in selective isolation of Vibrio species.
92323
HiCrome™ Vibrio Agar
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Sinónimos:
Vibrio HiCrome™ Agar
About This Item
Productos recomendados
esterilidad
non-sterile
Nivel de calidad
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
agar, 15.0 g/L
chromogenic mixture, 5.5 g/L
peptic digest of animal tissue, 10.0 g/L
sodium chloride, 25.0 g/L
sodium cholate, 1.0 g/L
sodium citrate, 6.0 g/L
sodium thiosulfate, 5.0 g/L
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Plus
pH final
8.5±0.2 (25 °C)
aplicaciones
environmental
food and beverages
microbiology
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
selective and differential for Vibrio spp.
Categorías relacionadas
Aplicación
Nota de preparación
Nota al pie de página
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Vibrios are motile, curved or comma-shaped bacilli and have a single polar flagella with sheet proteins. They are often found in open water, freshwater and saltwater.
-
What Vibrio species is the HiCrome TM Vibrio Agar selective for?
1 answer-