Merck
90867
Supelco
(−)-Methyl L-lactate
analytical standard
Sinónimos:
Methyl (S)-(−)-lactate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH(OH)CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
104.10
Beilstein:
1720587
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de la sustancia en PubChem:
Nivel de calidad
grado
analytical standard
Ensayo
≥98.5% (GC)
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥97.0%
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurezas
≤0.3% water
índice de refracción
n20/D 1.413 (lit.)
n20/D 1.413-1.415
bp
144-145 °C (lit.)
densidad
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
COC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/C4H8O3/c1-3(5)4(6)7-2/h3,5H,1-2H3/t3-/m0/s1
Clave InChI
LPEKGGXMPWTOCB-VKHMYHEASA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
120.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
49 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)