Merck
907537
Sigma-Aldrich
(2S,4aR,6S,7R,8R,8aR)-2-phenyl-6-(phenylthio)hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxine-7,8-diol
≥95%
Sinónimos:
Phenyl 4,6-O-benzylidine-1-thio-β-D-galactoside
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H20O5S
Número de CAS:
Peso molecular:
360.42
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
assay
≥95%
form
powder
storage temp.
2-8°C
Application
This is a protected galactopyranoside useful as a building block for synthesis of complex carbohydrates. The compound has β-phenylthio and 4,6-benzylidine protecting groups.
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Artículos
Carbohydrates and their biologically active glycoconjugate analogs are emerging as an important class of biomolecules.