90336
Sebacic acid bis(N-succinimidyl) ester
≥97.0%
Sinónimos:
DSSeb, Di(N-succinimidyl) sebacate
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥97.0% (CHN)
≥97.0%
form
powder
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
mp
162-167 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(CCCCCCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C18H24N2O8/c21-13-9-10-14(22)19(13)27-17(25)7-5-3-1-2-4-6-8-18(26)28-20-15(23)11-12-16(20)24/h1-12H2
InChI key
XPKIVYVYXKPGBP-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Other Notes
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?