89117
8-Methyl-6-nonenoic acid, predominantly trans
analytical standard
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥80% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
concentración
≤15.0% (cis-8-Methyl-6-nonenoic acid)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurezas
≤1.0% water
índice de refracción
n20/D 1.440-1.450
Formato
neat
cadena SMILES
OC(CCCC/C=C/C(C)C)=O
InChI
1S/C10H18O2/c1-9(2)7-5-3-4-6-8-10(11)12/h5,7,9H,3-4,6,8H2,1-2H3,(H,11,12)/b7-5+
Clave InChI
OCALSPDXYQHUHA-FNORWQNLSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?