Merck
89017
Sigma-Aldrich
3-Thiopheneacetic acid
technical, ≥94.0% (T)
Sinónimos:
3-Thienylacetic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
142.18
Beilstein:
113622
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical
Nivel de calidad
Ensayo
≥94.0% (T)
Formulario
powder
mp
73-76 °C (lit.)
73-76 °C
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
OC(=O)Cc1ccsc1
InChI
1S/C6H6O2S/c7-6(8)3-5-1-2-9-4-5/h1-2,4H,3H2,(H,7,8)
Clave InChI
RCNOGGGBSSVMAS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Maria M Pérez-Madrigal et al.
ACS applied materials & interfaces, 6(12), 9719-9732 (2014-05-27)
Nanomembranes have been prepared by spin-coating mixtures of a polythiophene (P3TMA) derivative and thermoplastic polyurethane (TPU) using 20:80, 40:60, and 60:40 TPU:P3TMA weight ratios. After structural, topographical, electrochemical, and thermal characterization, properties typically related with biomedical applications have been investigated: