Merck
88486
Supelco
Micro particles based on melamine resin, carboxylate-modified, FITC-marked
analytical standard, size: 3 μm
Sinónimos:
Melamine-formaldehyde resin
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Formulario
aqueous suspension
particles
concentración
2.5% (solids)
cobertura de la superficie
reactive groups (COOH) >0.1 mmol/g polymer
tamaño de partícula
3 μm std dev <0.2 μm, coeff var <3%
fluorescencia
λex 490 nm; λem 525
Formato
neat
Nota de análisis
For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)