Merck
88122
Sigma-Aldrich
Tetrapropylammonium perchlorate
≥98.0% (T)
Sinónimos:
N,N,N-Tripropyl-1-propanaminium perchlorate
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3CH2CH2)4N(ClO4)
Número de CAS:
Peso molecular:
285.81
Beilstein:
3639544
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥98.0% (T)
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
mp
238-242 °C
cadena SMILES
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
Aplicación
Investigations of:
  • The liquid junction potential between different solvents
  • The effect of cathode potential on electrochemical polymerization mechanism and physiochemical properties of styrene-Me methacrylate copolymers
Used in electrochemical:
  • Oxidation kinetics of ferrocene at platinum in MeCN containing tetraalkylammonium perchlorate using chronoamperometry or voltammetry
  • Reduction of methylbenzyl chloride on mercury
  • Impedance spectroscopy
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)