87709
Tetramethylammonium bromide
for electrochemical analysis, ≥99.0%
About This Item
Ensayo
≥99.0% (AT)
≥99.0%
Formulario
crystals
mp
>300 °C (lit.)
solubilidad
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
cadena SMILES
[Br-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.BrH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
DDFYFBUWEBINLX-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)