Merck
87309
Sigma-Aldrich
Tetrahexylammonium nitrate
puriss., ≥99.0% (NT)
About This Item
Fórmula lineal:
[CH3(CH2)5]4N(NO3)
Número de CAS:
Peso molecular:
416.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
grado
puriss.
Ensayo
≥99.0% (NT)
mp
62-65 °C
cadena SMILES
[O-]N(=O)=O.CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
Aplicación
Ionic liquid at ambient temperature
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)