Merck
87253
Sigma-Aldrich
Tetraethylphosphonium hexafluorophosphate
≥98.0% (gravimetric)
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3CH2)4P(PF6)
Número de CAS:
Peso molecular:
292.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12352000
PubChem Substance ID:
assay
≥98.0% (gravimetric)
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CC[P+](CC)(CC)CC
Other Notes
Novel organic electrolyte with high conductivity in high energy density electric double-layer capacitors (EDLC)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
T. Morimoto et al.
Proc. Electrochem. Soc., 93/23, 49-49 (1993)