Merck
86628
Supelco
Tetraethylammonium hydrogen sulfate
≥98.0% (T)
About This Item
Fórmula lineal:
(C2H5)4N(HSO4)
Número de CAS:
Peso molecular:
227.32
Beilstein:
6590581
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥98.0% (T)
impurezas
≤2% water
mp
240-245 °C
cadena SMILES
OS([O-])(=O)=O.CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.H2O4S/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;1-5(2,3)4/h5-8H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Clave InChI
CREVBWLEPKAZBH-UHFFFAOYSA-M
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)