86608
Tetraethylammonium bromide
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0%
Sinónimos:
TEA bromide
About This Item
≥99.0%
Productos recomendados
descripción
cationic
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (AT)
≥99.0%
Formulario
crystals
calidad
LiChropur™
técnicas
ion pair chromatography: suitable
mp
285 °C (dec.) (lit.)
λ
10 % in H2O
Absorción UV
λ: 240 nm Amax: 0.04
λ: 250 nm Amax: 0.03
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
idoneidad
corresponds to standard for filter test
cadena SMILES
[Br-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.BrH/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
HWCKGOZZJDHMNC-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Información legal
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)