Merck
86450
Sigma-Aldrich
4-Nonilfenil-polietilenglicol
Sinónimos:
4-Nonylphenyl-polyethylene glycol, Imbentin-N/63
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161900
descripción
non-ionic
mol peso
average mol wt 680
índice de refracción
n20/D 1.489
CMC
0.059 mM (20-25°C)
temperatura de transición
cloud point 45-50 °C
densidad
1.06 g/mL at 20 °C
trazas de catión
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
InChI
1S/C19H32O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-18-10-12-19(13-11-18)22-17-16-21-15-14-20/h10-13,20H,2-9,14-17H2,1H3
Clave InChI
BLXVTZPGEOGTGG-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Effect of glycols on the hydrophile-lipophile balance and micelle formation
Información legal
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
L. Marszall et al.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 59, 84-84 (1982)