Merck
84470
Sigma-Aldrich
Samarium(III) trifluoromethanesulfonate
purum, ≥97.0% (KT)
Sinónimos:
Samarium(III) triflate, Trifluoromethanesulfonic acid samarium(III) salt
About This Item
Fórmula lineal:
Sm(SO3CF3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
597.57
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
grade
purum
assay
≥97.0% (KT)
extent of labeling
26 specific activity
SMILES string
[Sm+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Sm/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
InChI key
DDCWGUIPLGMBPO-UHFFFAOYSA-K
Caution
radioactive
Other Notes
Effective Lewis acid catalyst; Used to prepare organo-samarium compounds
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
S. Kobayashi et al.
Synthesis, 1195-1195 (1995)
S.-I. Fukuzawa et al
Chemistry Letters (Jpn), 1981-1981 (1994)