Merck
83923
Sigma-Aldrich
(−)-cis-Rose oxide
purum, ≥95.0% (GC)
Sinónimos:
(2S,4R)-2-(2-Methyl-1-propenyl)-4-methyltetrahydropyran
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H18O
Número de CAS:
Peso molecular:
154.25
Beilstein:
5496892
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de la sustancia en PubChem:
grado
purum
Ensayo
≥95.0% (GC)
actividad óptica
[α]20/D −28±1°, neat
índice de refracción
n20/D 1.454
bp
70-71 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
0.871 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@@H]1CCO[C@@H](C1)\C=C(\C)C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)