Merck
81542
Sigma-Aldrich
Polystyrene A-HMPA
extent of labeling: 0.7-1.0 mmol/g loading
Sinónimos:
2-[4-(Hydroxymethyl)phenoxyacetamido]ethyl-polystyrene
About This Item
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
extent of labeling
0.7-1.0 mmol/g loading
matrix
crosslinked with 1% DVB
particle size
500-560 μm
storage temp.
2-8°C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)