Merck
80547
Millipore
Rhamnose Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
Sinónimos:
LRB
Seleccione un Tamaño
500 G
MXP 6,811.00
MXP 6,811.00
Disponible para envío el07 de abril de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 G
MXP 6,811.00
About This Item
Código UNSPSC:
41171606
NACRES:
NA.74
MXP 6,811.00
Disponible para envío el07 de abril de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
Agency
according to ISO 11290-1:2017
according to ISO 11290-2:2017
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
bromocresol purple, 0.02 g/L
meat extract, 1 g/L
peptone from meat, 10 g/L
sodium chloride, 5 g/L
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Basic
técnicas
microbiological culture: suitable
pH final
6.8±0.2 (25 °C)
aplicaciones
agriculture
environmental
environmental
food and beverages
food and beverages
microbiology
idoneidad
nonselective and differential for Listeria spp.
Aplicación
For the biochemical differentiation of Listeria subspecies. Is also base media for the Methyl-alpha-D-mannopyranoside Broth.
Nota de preparación
Supplements :
100 ml/l Rhamnose Broth Supplement (Cat. No. 80301) or
100 ml/l Methyl-α-D-mannopyranoside Supplement (Cat. No. 02046)
Nota al pie de página
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Información legal
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)