Merck
80286
Supelco
2,4,6-Tris(trifluoromethyl)-1,3,5-triazine
analytical standard, suitable for mass spectrometry (MS)
Seleccione un Tamaño
1 G
MXP 1,369.00
MXP 1,369.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
MXP 1,369.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6F9N3
Número de CAS:
Peso molecular:
285.07
Beilstein:
302339
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
MXP 1,369.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.5% (GC)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mass spectrometry (MS): suitable
índice de refracción
n20/D 1.313 (lit.)
bp
98.3-98.5 °C/748 mmHg (lit.)
aplicaciones
environmental
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC(F)(F)c1nc(nc(n1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6F9N3/c7-4(8,9)1-16-2(5(10,11)12)18-3(17-1)6(13,14)15
Clave InChI
LSGBKABSSSIRJF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)