78929
(S)-2-Phenyl-1-propanol
purum, ≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinónimos:
(S)-β-Methylphenethyl alcohol
About This Item
Productos recomendados
grado
purum
Ensayo
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]20/D −15.0±1°, c = 1% in toluene
índice de refracción
n20/D 1.526 (lit.)
n20/D 1.527
bp
214 °C (lit.)
densidad
1 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[C@H](CO)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12O/c1-8(7-10)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7H2,1H3/t8-/m1/s1
Clave InChI
RNDNSYIPLPAXAZ-MRVPVSSYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
226.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
108 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)