Merck
78891
Supelco
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
analytical standard
Sinónimos:
Diacetone alcohol
Seleccione un Tamaño
5 ML
MXP 6,878.00
MXP 6,878.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 ML
MXP 6,878.00
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C(OH)CH2COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
116.16
Beilstein:
1740440
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
MXP 6,878.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
densidad de vapor
4 (vs air)
presión de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥98.5% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
lim. expl.
6.9 %
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurezas
≤0.5% water
índice de refracción
n20/D 1.423 (lit.)
bp
166 °C (lit.)
densidad
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
CC(=O)CC(C)(C)O
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h8H,4H2,1-3H3
Clave InChI
SWXVUIWOUIDPGS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone may be used as an internal standard in the analysis of volatile odor-active compounds present in wine using solid phase extraction with gas chromatography (SPE-GC).[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
58 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Organic Building Blocks of the Chemical Industry (1989)
Determination of minor and trace volatile compounds in wine by solid-phase extraction and gas chromatography with mass spectrometric detection.
Lopez, et al.
Journal of Chromatography A, 966(1-2), 167-177 (2002)