Merck
77298
Supelco
Perfluorotetracosane
analytical standard, suitable for mass spectrometry (MS)
About This Item
Fórmula lineal:
CF3(CF2)22CF3
Número de CAS:
Peso molecular:
1238.18
Beilstein:
5474566
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
mp
188-190 °C (lit.)
188-190 °C
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C24F50/c25-1(26,3(29,30)5(33,34)7(37,38)9(41,42)11(45,46)13(49,50)15(53,54)17(57,58)19(61,62)21(65,66)23(69,70)71)2(27,28)4(31,32)6(35,36)8(39,40)10(43,44)12(47,48)14(51,52)16(55,56)18(59,60)20(63,64)22(67,68)24(72,73)74
Clave InChI
AXFFGMPNSZVEDX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)