Merck
74226
Millipore
Coagulase Test (Tubes)
suitable for microbiology
Sinónimos:
Tube Coagulase Test
About This Item
Código UNSPSC:
41171621
NACRES:
NA.85
El producto 74226 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Formulario
powder
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
microbe id | specific enzyme detection: suitable
aplicaciones
clinical testing
food and beverages
microbiology
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
Staphylococcus spp.
Aplicación
Zur Detektion von Coagulasen-negativen oder -positiven Organismen (Staphylococcus aureus).
Envase
1 box contains 6 vials (with 3 mL lyophilized rabbit plasma with EDTA)
Principio
Coagulase Test is carried out to differentiate potentially pathogenic Staphylococcus species from other Gram positive, catalase-positive cocci by the detection of coagulase. It is an important indicator for the pathogenicity of Staphylococcus strains.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)