74095
3-Nitro-L-tyrosine ethyl ester hydrochloride
purum, ≥99.0% (AT)
About This Item
grade
purum
assay
≥99.0% (AT)
optical activity
[α]20/D +3.3±0.3°, c = 2% in H2O
mp
~185 °C (dec.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H14N2O5.ClH/c1-2-18-11(15)8(12)5-7-3-4-10(14)9(6-7)13(16)17;/h3-4,6,8,14H,2,5,12H2,1H3;1H/t8-;/m0./s1
InChI key
GITKQXFBNJTMRP-QRPNPIFTSA-N
Other Notes
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?