Merck
74010
Sigma-Aldrich
Nitrosyl tetrafluoroborate
purum, ≥98.0% (T)
Sinónimos:
Nitrosonium tetrafluoroborate
About This Item
Fórmula lineal:
NOBF4
Número de CAS:
Peso molecular:
116.81
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de la sustancia en PubChem:
grado
purum
Ensayo
≥98.0% (T)
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N#[O+].F[B-](F)(F)F
InChI
1S/BF4.NO/c2-1(3,4)5;1-2/q-1;+1
Clave InChI
KGCNVGDHOSFKFT-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)