73539
Ethyl linoleate
analytical standard
Sinónimos:
Linoleic acid ethyl ester
About This Item
origen biológico
plant
Nivel de calidad
grado
analytical standard
Ensayo
≥97.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.455 (lit.)
bp
224 °C/17 mmHg (lit.)
densidad
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
grupo funcional
ester
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C20H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h8-9,11-12H,3-7,10,13-19H2,1-2H3/b9-8-,12-11-
Clave InChI
FMMOOAYVCKXGMF-MURFETPASA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)