Merck
71638
Sigma-Aldrich
Fosfato de sodio dibasic dihydrate
puriss. p.a., ≥99.0% (T)
Sinónimos:
Fosfato de sec-sodio, Fosfato de disodio, Hidrogenofosfato de disodio dihydrate
About This Item
Fórmula lineal:
Na2HPO4 · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
177.99
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
grade
puriss. p.a.
assay
≥99.0% (T)
impurities
≤0.001% total nitrogen (N)
pH
8.9-9.2 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
InChI key
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)