Merck
70620
Sigma-Aldrich
Ddz-Cys(StBu)-OH (dicyclohexylammonium) salt
purum, ≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
Ddz-S-tert-butylthio-L-cysteine (dicyclohexylammonium) salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H29NO6S2 · C12H23N
Número de CAS:
Peso molecular:
612.88
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
grade
purum
assay
≥98.0% (HPLC)
SMILES string
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.COc3cc(OC)cc(c3)C(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CSSC(C)(C)C)C(O)=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)