Documentos clave
70112
Supelco
AQUANAL-professional Vario H Chlorine Free (DPD)
determination of chlorine
About This Item
Código UNSPSC:
41113319
Formulario
powder
intervalo de medida
0.01-2 mg/L (Cl2)
aplicaciones
environmental
general analytical
Envase
100 powder packs for 10 mL sample volume
Nota de análisis
method: N,N-Diethyl-p-phenylenediamine (DPD)
Información legal
AQUANAL is a trademark of Sigma-Aldrich International GmbH
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)