Merck
69894
Sigma-Aldrich
MES potassium salt
≥99.0% (T)
Sinónimos:
2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid potassium salt, 4-Morpholineethanesulfonic acid potassium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H12KNO4S
Número de CAS:
Peso molecular:
233.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
Ensayo
≥99.0% (T)
impurezas
≤1% water
intervalo de pH útil
5.5-6.7
pKa 
6.1
solubilidad
H2O: 0.35 g/mL, clear, colorless
cadena SMILES
[K+].[O-]S(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.K/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
Clave InChI
IMFIKFZWLAWMQE-UHFFFAOYSA-M
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)