69867
Montmorillonite
KSF, powder
Sinónimos:
K-Catalyst
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life
concentración
≤12% humidity
impurezas
8-12% free acid
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/2Al.4O2Si.H2O.3O/c;;4*1-3-2;;;;/h;;;;;;1H2;;;/q2*+3;;;;;;3*-2
Clave InChI
GUJOJGAPFQRJSV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)