695084
Ácido acético
glacial, ≥99.85%
Sinónimos:
Ácido acético glacial
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
2.07 (vs air)
Ensayo
≥99.85%
temp. de autoignición
800 °F
lim. expl.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
impurezas
≤0.0050% Nonvolatile matter
≤0.050% Formic acid
≤0.150% water
≤5 ppm Acetaldehyde
color
APHA: ≤5
índice de refracción
n20/D 1.371 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
temperatura de transición
freezing point ≥16.35 °C
densidad
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤1 ppm
sulfate (SO42-): ≤1 ppm
trazas de catión
Fe: ≤0.50 ppm
heavy metals: ≤0.5 ppm
cadena SMILES
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Clave InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
102.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
39 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?