Merck
69093
Supelco
Binapacryl
reference material
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H18N2O6
Número de CAS:
Peso molecular:
322.31
Beilstein:
2013712
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grado
reference material
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCC(C)c1cc(cc(c1OC(=O)\C=C(/C)C)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C15H18N2O6/c1-5-10(4)12-7-11(16(19)20)8-13(17(21)22)15(12)23-14(18)6-9(2)3/h6-8,10H,5H2,1-4H3
Clave InChI
ZRDUSMYWDRPZRM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)