Merck
68570
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1-pentyn-3-ol
purum, ≥98.0% (GC)
Sinónimos:
Ethyl ethynyl methyl carbinol, Meparfynol
About This Item
Fórmula lineal:
CH≡CC(OH)(CH3)CH2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
98.14
Beilstein:
969340
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
densidad de vapor
3 (vs air)
presión de vapor
6.5 mmHg ( 20 °C)
grado
purum
Ensayo
≥98.0% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.431 (lit.)
n20/D 1.431
bp
121-122 °C (lit.)
densidad
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC(C)(O)C#C
InChI
1S/C6H10O/c1-4-6(3,7)5-2/h1,7H,5H2,2-3H3
Clave InChI
QXLPXWSKPNOQLE-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
82.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
28 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)