Merck
67566
Supelco
Metalaxyl-M
reference material
Sinónimos:
N-(2,6-Dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)-D-alanine methyl ester, Mefenoxam
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H21NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
279.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
El producto 67566 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
grado
reference material
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
actividad óptica
[α]/D -52.0±2.0°, c = 1.8 in acetone
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
Formato
neat
cadena SMILES
COCC(=O)N([C@H](C)C(=O)OC)c1c(C)cccc1C
InChI
1S/C15H21NO4/c1-10-7-6-8-11(2)14(10)16(13(17)9-19-4)12(3)15(18)20-5/h6-8,12H,9H2,1-5H3/t12-/m1/s1
Clave InChI
ZQEIXNIJLIKNTD-GFCCVEGCSA-N
Descripción general
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)