67454
Bolton Broth, Base
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinónimos:
Bolton Selective Enrichement Broth, Base
Seleccione un Tamaño
MXP 3,964.00
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 3,964.00
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Productos recomendados
Agency
according to ISO 10272-1:2017
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
enzymatic digest of animal tissues, 10 g/L
α-ketoglutaric acid, 1.0 g/L
lactalbumin hydrolysates, 5.0 g/L
sodium carbonate, 0.6 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
sodium metabisulfite, 0.5 g/L
sodium pyruvate, 0.5 g/L
yeast extract, 5.0 g/L
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Plus
técnicas
microbiological culture: suitable
pH final
7.4±0.2 (25 °C)
aplicaciones
clinical testing
food and beverages
pathogen testing
sample preparation
microbiology
idoneidad
selective for Campylobacter spp.
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Nota de preparación
Nota al pie de página
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Specific agars and broths support detection and cultivation of Campylobacter, requiring complex media with essential supplements.
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.