Merck
67139
Supelco
Maleic hydrazide
reference material
Sinónimos:
1,2-Dihydro-3,6-pyridazinedione, 3,6-Dihydroxypyridazine, 3,6-Pyridazinediol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H4N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
112.09
Beilstein:
112223
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grado
reference material
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
temp. de autoignición
707 °F
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
mp
299-301 °C (dec.) (lit.)
Formato
neat
cadena SMILES
O=C1NNC(=O)C=C1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-4(8)6-5-3/h1-2H,(H,5,7)(H,6,8)
Clave InChI
BGRDGMRNKXEXQD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
572.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
300 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)