66610
N-Methyldiethanolamine
purum, ≥98.0% (GC)
Sinónimos:
2,2′-Methyliminodiethanol, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)methylamine, MDEA
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
4 (vs air)
presión de vapor
0.01 mmHg ( 20 °C)
grado
purum
Ensayo
≥98.0% (GC)
temp. de autoignición
770 °F
lim. expl.
99 %, 55 °F
~56 %, 23 °F
~8.8 %
índice de refracción
n20/D 1.469 (lit.)
n20/D 1.469
bp
246-248 °C (lit.)
densidad
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CN(CCO)CCO
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6(2-4-7)3-5-8/h7-8H,2-5H2,1H3
Clave InChI
CRVGTESFCCXCTH-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
260.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
127 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)